Merck
293067
Sigma-Aldrich
Succinonitrile-d4
98 atom % D
About This Item
Lineáris képlet:
NCCD2CD2CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
form
solid
mp
49-56 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(C#N)C([2H])([2H])C#N
InChI
1S/C4H4N2/c5-3-1-2-4-6/h1-2H2/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAHFWCOBPZCAEA-LNLMKGTHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)