Merck
705330
Sigma-Aldrich
Spermine-(butyl-d8) tetrahydrochloride
97 atom % D, 95% (CP)
Szinonimák:
N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine-d8(butane-d8) tetrahydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C10D8H18N4· 4HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
356.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
97 atom % D
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
310-311 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+8
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(NCCCN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H/i1D2,2D2,7D2,8D2;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XLDKUDAXZWHPFH-XDLCHPJXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)