Merck
722790
Sigma-Aldrich
trans-9-Octadecenoic acid-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
Szinonimák:
trans-Oleic acid-1,2,3,7,8-13C5, Elaidic acid-1,2,3,7,8-13C5
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
13C5C13H34O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
287.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352002
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
95% (CP)
form
solid
mp
42-44 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9+/i11+1,12+1,16+1,17+1,18+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZQPPMHVWECSIRJ-CLWZAQNKSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)