Merck
740780
Sigma-Aldrich
Spermidine-(butyl-13C4) trihydrochloride
99 atom % 13C, 95% (CP)
About This Item
Lineáris képlet:
NH2(CH2)3NH(13CH2)4NH2 • 3HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
258.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
95% (CP)
form
powder
technika/technikák
mass spectrometry (MS): suitable
mp
257-259 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.NCCCN[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]N
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1+1,2+1,4+1,6+1;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LCNBIHVSOPXFMR-GOOBRNBHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Juliette Humeau et al.
Cell death & disease, 11(6), 433-433 (2020-06-10)
The integrated stress response is characterized by the phosphorylation of eukaryotic initiation factor-2α (eIF2α) on serine 51 by one out of four specific kinases (EIF2AK1 to 4). Here we provide three series of evidence suggesting that macroautophagy (to which we