Merck
592722
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine-d6
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
Szinonimák:
4-Pyridin-2,3,5,6-d4-amine-d2
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5D6N2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
100.15
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥99% (CP)
form
solid
bp
273 °C (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]N([2H])c1c([2H])c([2H])nc([2H])c1[2H]
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)/i1D,2D,3D,4D/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUKYPUAOHBNCPY-UDDMDDBKSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)