Merck
491136
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane-2,2,3,3-d4 dihydrochloride
98 atom % D
Szinonimák:
1,4-Butanediamine-2,2,3,3-d4 dihydrochloride, Putrescine-2,2,3,3-d4 dihydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
H2NCH2CD2CD2CH2NH2·2HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
mp
280 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
Cl.Cl.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])CN
InChI
1S/C4H12N2.2ClH/c5-3-1-2-4-6;;/h1-6H2;2*1H/i1D2,2D2;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XXWCODXIQWIHQN-RIZDZYNXSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Dana M Hardbower et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(5), E751-E760 (2017-01-18)
Macrophage activation is a critical step in host responses during bacterial infections. Ornithine decarboxylase (ODC), the rate-limiting enzyme in polyamine metabolism, has been well studied in epithelial cells and is known to have essential roles in many different cellular functions.