Merck
292273
Sigma-Aldrich
α-Bromostyrene
technical grade, 90%
Méret kiválasztása
5 G
32 200,00 Ft
32 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 G
32 200,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5C(Br)=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
183.05
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
32 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
90%
tartalmaz
0.05-0.15% 3,5-Di-tert-Butylcatechol as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.588 (lit.)
bp
67-70 °C/4 mmHg (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
sűrűség
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrC(=C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRXJYTZCORKVNA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)