Fontos dokumentumok
124141
4-Bromostyrene
contains 0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor, 97%
Szinonimák:
1-(4-Bromophenyl)ethylene, 1-Bromo-4-ethenylbenzene, 1-Bromo-4-vinylbenzene, 4-Vinyl-1-bromobenzene, p -Bromostyrene
Teszt
97%
Forma
liquid
tartalmaz
0.05% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.594 (lit.)
bp
89 °C/16 mmHg (lit.)
sűrűség
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Brc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6H,1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGGLDBIZIQMEGH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Structure activity relationships (SAR) study of the chemical and biochemical properties of the vinyl group of styrene.
- Synthesis of silsesquioxanes (SQ) having 4-bromostyrenyl substituents.
- To investigate the photochemical growth of Br-terminated self-assembled monolayers (SAMs) on Si(111).
- Synthesis of poly(1,4-phenylenevinylene), via Heck reaction.
- Synthesis of nitroolefins, via alkene cross-metathesis.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?