Fontos dokumentumok
157449
β-Bromostyrene
97%
Szinonimák:
beta-Bromostyrene, 1-Bromo-2-phenylethylene
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.607 (lit.)
bp
110-112 °C/20 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
sűrűség
1.427 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Br\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7Br/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMOONIIMQBGTDU-VOTSOKGWSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?