Fontos dokumentumok
N26806
trans-β-Nitrostyrene
99%
Szinonimák:
trans-beta-Nitrostyrene, trans-1-Nitro-2-phenylethylene
Teszt
99%
Forma
crystals
bp
250-260 °C (lit.)
mp
55-58 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C8H7NO2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-7H/b7-6+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PIAOLBVUVDXHHL-VOTSOKGWSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?