Fontos dokumentumok
M80806
4-Methylstyrene
96%, contains 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Szinonimák:
4-Vinyltoluene
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
96%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
959 °F
tartalmaz
3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
robbanási határérték
5.3 %
törésmutató
n20/D 1.542 (lit.)
bp
170-175 °C (lit.)
sűrűség
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h3-7H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
113.0 °F
Lobbanási pont (C)
45 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?