Merck
T31801
Sigma-Aldrich
Thiophene
≥99%
Szinonimák:
Thiofuran, Thiole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.14
Beilstein:
103222
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 12.5 °C)
Teszt
≥99%
öngyulladási hőmérséklet
743 °F
robbanási határérték
12.5 %
törésmutató
n20/D 1.529 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
sűrűség
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
c1ccsc1
InChI
1S/C4H4S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YTPLMLYBLZKORZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Thiophene is an essential precursor to synthesize a wide range of conjugated organosulfur moieties, sulfur-containing polycyclic aromatic hydrocarbons, macrocycles, and pharmaceutical compounds. It has been widely used in the synthesis of polythiophenes and a host of active materials for organic field effect transistors (OFETs) and organic solar cells (OSCs).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
15.8 °F
Lobbanási pont (C)
-9 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solution-processed and high-performance organic solar cells using small molecules with a benzodithiophene unit.
Zhou J, et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(23), 8484-8487 (2013)
Sukyoung Hwang et al.
Scientific reports, 5, 11201-11201 (2015-06-19)
The growth kinetics of polymer thin films prepared by plasma-based deposition method were explored using atomic force microscopy. The growth behavior of the first layer of the polythiophene somewhat differs from that of the other layers because the first layer
Construction of synthetic macrocyclic compounds possessing subheterocyclic rings, specifically pyridine, furan, and thiophene.
Newkome GR, et al.
Chemical Reviews, 77(4), 513-597 (1977)
Thiophene-based push-pull chromophores for small molecule organic solar cells (SMOSCs)
Malytskyi V, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(1), 354-397 (2015)
Palladium-Catalyzed Decarboxylative C-H Bond Arylation of Thiophenes.
Hu P and Zhang M
Angewandte Chemie (International Edition in English), 124(1), 231-235 (2012)