Fontos dokumentumok
264431
2,6-Difluorobenzyl bromide
97%
Szinonimák:
α-Bromo-2,6-difluorotoluene
Teszt
97%
form
solid
mp
52-55 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
Fc1cccc(F)c1CBr
InChI
1S/C7H5BrF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LSXJPJGBWSZHTM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as reagent in alkylation of the quinazoline-2-thioxo-4-one
- in the synthesis of 1,3,5-triazine-2,4,6-triones
- in the preparation of new classes of inhibitors of bovine viral diarrhea virus (as a surrogate virus for hepatitis C virus)
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?