Merck
935697
Sigma-Aldrich
Manganese(II) nitrate tetrahydrate
greener alternative
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Manganese dinitrate tetrahydrate, Manganous nitrate tetrahydrate
Méret kiválasztása
50 G
26 600,00 Ft
250 G
56 400,00 Ft
500 G
84 800,00 Ft
26 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
26 600,00 Ft
250 G
56 400,00 Ft
500 G
84 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
Mn(NO3)2 · 4H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
251.01
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.9% trace metals basis
Forma:
powder, crystals or granules
oldhatóság:
soluble, clear (turbidity)
26 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
powder, crystals or granules
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
szín
faint red to dark red/pink
oldhatóság
soluble, clear (turbidity)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
O.O.O.O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;;;4*1H2/q+2;2*-1;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ALIMWUQMDCBYFM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Manganese(II) nitrate tetrahydrate is a powder and also known as Manganese dinitrate. In general, Manganese(II) nitrate tetrahydrate is synthesised by using manganese dioxide and nitrogen dioxide.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This product has been enhanced for energy efficency. Click here for more information.
Alkalmazás
Manganese (II) nitrate, tetrahydrate is widely used precursor materials for the application of energy materials. For Example: Spinel lithium manganese oxide cathode is synthesized by using flame-assisted spray technology using a precursor solution of manganese(II) nitrate tetrahydrate with the combination of Lithium nitrate[1] In addition, porous urchin Manganese cobalt oxide used as a high-rate supercapacitors, is synthesized by using manganese(II) nitrate hydrate in hydrothermal route that exhibit high specific capacitance, and outstanding rate capability[2][3] Moreover, mesoporous MnFe2O4 is synthesized using manganese(II) nitrate tetrahydrate, as a heterogeneous catalyst degradation of Orange II dye inpresence ofperoxymonosulfate[4] Furthermore, Manganese hexacyanomanganate open framework has been synthesized by using Manganese (II) nitrate, tetrahydrate and used as a positive electrode materials for sodium-ion batteries[5] Interestingly, manganese(II) nitrate tetrahydrate is also used to synthesis of CeO2–MnOx/ZSM-5 sorbents by using sol-gel method to remove hydrogen sulfide at high temperature[6]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Brain
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
CeO2?MnOx/ZSM-5 sorbents for H2S removal at high temperature
Liu D, et al.
Chemical Engineering Journal, 284, 862-871 (2016)
Heterogeneous degradation of Orange II with peroxymonosulfate activated by ordered mesoporous MnFe2O4
Deng J, et al.
Separation and Purification Technology, 167, 181?189-181?189 (2016)
Manganese hexacyanomanganate open framework as a high-capacity positive electrode material for sodium-ion batteries
Lee H W, et al.
Nature Communications, 5, 5280-5280 (2014)
Facile synthesis of porous MnCo2O4.5 hierarchical architectures for high-rate supercapacitors
Li W, et al.
CrystEngComm, 16, 2335?2339- 2335?2339 (2014)
Electrochemical performance of spinel LiMn2O4 cathode materials made by flame-assisted spray technology
Zhang X, et al.
Journal of Power Sources, 196, 3640-3645 (2011)