Merck
203742
Sigma-Aldrich
Manganese(II) nitrate hydrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Manganous dinitrate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Mn(NO3)2·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.95 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.99% trace metals basis
Forma:
crystals and lumps
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
crystals and lumps
összetétel
Degree of hydration, 4-6
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O.[Mn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mn.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HBTFASPVVFSRRI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Manganese(II) nitrate hydrate can be used:
  • To fabricate tetragonal LiMn2O4 as a dual-functional pseudocapacitor-battery electrode via an in-situ ion-exchange method.
  • As a safe, cost-effective, and efficient electrolyte for rapid energy storage applications like supercapacitors.
  • As a precursor to prepare hybrid catalyst to enhance contaminants poisoning tolerance in solid oxide fuel cell cathodes.
  • To prepare MnO2–CoO catalyst to fabricate opto-electronic humidity sensors.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Therese, G.H.A. Kamath, P.V.
Chemistry of Materials, 10, 3364-3364 (1998)
Cikkek
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.