Fontos dokumentumok
1.06721
Supelco
Nickel(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Nickel(II) nitrate hexahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Ni(NO3)2 · 6 H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
290.79
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
236-068-5
NACRES:
NA.21
Teszt:
99.0-102.0% (complexometric)
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
oldhatóság:
940 g/L
grade
ACS reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.0-102.0% (complexometric)
Forma
solid
hatékonyság
1620 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
56.7 °C
oldhatóság
940 g/L
sűrűség
2.05 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
800 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
kation nyomok
Ca: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.01%
Mn: ≤0.002%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Ni+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
  • Efficient adsorption of aromatic and aliphatic hydrocarbons by electrospun hydrophobic PTFE-NiO composite nanofiber filter mats: This study highlights the application of Nickel(II) nitrate hexahydrate in the synthesis of Nickel Oxide (NiO) which is incorporated into polytetrafluoroethylene (PTFE) to create hydrophobic composite nanofiber mats. These mats demonstrate superior adsorption capabilities for both aromatic and aliphatic hydrocarbons, offering significant advancements in environmental remediation technologies. The research underscores the potential of Nickel(II) nitrate hexahydrate in developing materials that are crucial for pollution control and environmental health (Mazhar et al., 2023).
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric): 99.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.01 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)