Fontos dokumentumok
202967
Calcium nitrate hydrate
99.997% trace metals basis
Szinonimák:
Nitric acid calcium salt hydrate
Teszt
99.997% trace metals basis
Forma
crystals and lumps
szennyeződések
≤35.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
45 °C (lit.)
SMILES string
O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ca.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JJIQGEZLLWXYKV-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- Crack-Repair Efficiency: Evaluating the efficiency of calcium nitrate in the self-healing of cracks in steel fiber-reinforced concrete beams (Milla et al., 2019).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 3
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.