Fontos dokumentumok
230375
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
reagent grade, 98%
Szinonimák:
Cobaltous nitrate, Cobaltous nitrate hexahydrate, Nitric acid, cobalt(II) salt
About This Item
Javasolt termékek
grade
reagent grade
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
flakes
powder, crystals or chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: cobalt
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
mp
55 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.[Co++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- In the synthesis of 5-carboxanilide-dihydropyrimidinone derivatives from acetoacetanilide, aldehyde, and urea/thiourea by condensation reaction.
- In the multi-component synthesis of 2-amino-3- cyanopyridine and pyranopyrazole derivatives.
- Cobalt (II) nitrate hexahydrate can also be used:,In the preparation of nano-Co3O4 by direct thermal decomposition, that are used in electrochemical water splitting and electrochemical sensors.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?