Fontos dokumentumok
202231
Chromium(III) acetylacetonate
97%
Szinonimák:
Chromium(III) 2,4-pentanedionate, Cr(acac)3
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: chromium
bp
340 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Cr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
Related Categories
Alkalmazás
- Redox-Activity Catalysis: Discusses the ligand field-activated redox activity of Chromium(III) acetylacetonate, highlighting its use in hydrogenation catalysis (Vinum et al., 2020).
- Diffusion Behavior in Supercritical CO2: A study examining the diffusion behavior of Chromium(III) acetylacetonate in supercritical CO2, aiding in the application of supercritical fluids in materials processing (Cordeiro et al., 2016).
Analízis megjegyzés
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
>392.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 200 °C
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)