Merck
D71607
Sigma-Aldrich
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
97%
Szinonimák:
1,2-Diamino-4,5-dichlorobenzene, 4,5-Dichloro-1,2-phenylenediamine
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H2(NH2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.03
Beilstein:
1072811
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
mp
158-164 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(Cl)cc1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IWFHBRFJOHTIPU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Peter Zöllner et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 38(7), 709-714 (2003-08-05)
The derivatization reaction of the mycotoxin moniliformin with 1,2-diamino-4,5-dichlorobenzene was previously introduced to improve distinctly the sensitivity of an assay applying high-performance liquid chromatography prior to fluorescence detection. In the course of the implementation of this derivatization approach into a
Jin-Aa Oh et al.
Journal of separation science, 40(20), 3958-3968 (2017-08-24)
Malondialdehyde has been used as a biomarker for lipid peroxidation in biological samples. An ultra-high performance liquid chromatography with tandem mass spectrometry method was developed to determine the levels of malondialdehyde in human urine and saliva samples. To select the