Merck
381004
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)chromium(II)
95%
Szinonimák:
Chromocene, Di(cyclopentadienyl)chromium(II)
About This Item
Lineáris képlet:
Cr(C5H5)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
182.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES string
[Cr].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Cr/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OXPNGPODCRFNTM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Catalyst for:
  • Stereoselective pinacol-type cross-coupling reactions
  • Thermal homo-polymerization and co-polymerization reactions
  • Nozaki-Hiyama-Kishi reactions (additions of organic halides to aldehydes)
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)