Merck
404594
Sigma-Aldrich
Methylaluminoxane
10% in toluene
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)0.95(n-C8)H17]0.05AlO]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.76 mmHg ( 60 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
koncentráció
10% in toluene
bp
111 °C
sűrűség
0.895 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Al](=O)C
Általános leírás
Methylaluminoxane is an oligomeric compound used as a co-catalyst in olefin polymerization reactions to produce polyolefins.
Alkalmazás
Dialkylmetallocenes can undergo exchange reactions with methylaluminoxane.
Kiszerelés
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F
Lobbanási pont (C)
4 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Reactivity trends of lewis acidic sites in methylaluminoxane and some of its modifications
Zaccaria, Francesco and Budzelaar
Inorganic Chemistry, 59, 5751-5759 (2020)
Resconi, L.
Macromolecules, 23, 4489-4489 (1990)
Spectroscopic studies of synthetic methylaluminoxane: Structure of methylaluminoxane activators
Joshi, Anuj and Collins
Chemistry?A European Journal , 27, 8753-8763 (2021)