NIST2779
Gulf of mexico crude oil
NIST® SRM® 2779
Szinonimák:
Crude oil
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 5 x 1.2 mL
gyártó/kereskedő neve
NIST®
alkalmazás(ok)
petroleum
Formátum
matrix material
Általános leírás
SRM 2779_cert
SRM 2779_SDS
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Accompanied with certificate documenting NIST-certified mass fraction, coverage factor (k), and uncertainty values for (PAHs) in Gulf of mexico crude oil.
- The certified values offer Metrological traceability to the SI derived unit for intrinsic viscosity (expressed as milliliters per gram).
- The reference values for additional compounds in Gulf of Mexico crude oil are presented as mass fractions.
- The NIST certificate is provided with expiration certificate, storage, handling, and maintenance instructions.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
19.4 °F - (External MSDS)
Lobbanási pont (C)
-7 °C - (External MSDS)