Fontos dokumentumok
250694
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
98%
Szinonimák:
α,α,α-Trifluoro-o-tolualdehyde
Összes fotó(2)
About This Item
Lineáris képlet:
CF3C6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Javasolt termékek
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.466 (lit.)
sűrűség
1.32 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDVRPKUWYQVVDX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde has been used in the preparation of:
- ω-(dimethylamino)-alkylethyl-4(-2-(trifluorormethyl)phenyl)-2,6-dimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylates
- methyl (E)-2-[2-[(E)-2-(2-trifluoromethylphenyl)vinyl]-phenyl]-3-methoxyacrylate via Wittig-Horner reaction
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
141.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
61 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
J Alzeer et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(4), 560-568 (2000-02-26)
Phenyl beta-methoxyacrylates, linked to an aromatic ring via an olefinic bridge, have been identified as novel, potentially inexpensive, antimalarial agents. The compounds are believed to exert their activity by inhibition of mitochondrial electron transport at the cytochrome bc(1) complex. A
A homologous series of permanently charged 1,4-dihydropyridines: novel probes designed to localize drug binding sites on ion channels.
N Baindur et al.
Journal of medicinal chemistry, 36(23), 3743-3745 (1993-11-12)