Merck
A71751
Sigma-Aldrich
3-Aminophenylboronic acid hemisulfate salt
≥95%
Szinonimák:
(3-Aminophenyl)boric acid hemisulfate, (3-aminophenyl)-boronic acid sulfate (2:1), (m-Aminophenyl)boronic acid hemisulfate, 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulfate salt, Bis[3-dihydroxyboranyl)benzenaminium] sulfate
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H4B(OH)2 · 0.5H2SO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
185.98
Beilstein:
8094151
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥95%
form
powder
mp
≥300 °C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1cccc(c1)B(O)O.Nc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/2C6H8BNO2.H2O4S/c2*8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;1-5(2,3)4/h2*1-4,9-10H,8H2;(H2,1,2,3,4)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UKTAURVTSWDIQR-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Aminophenylboronic acid hemisulfate salt is used in the synthesis of:
  • Phenylboronic acid-functionalized inverse opal hydrogels within microfluidic flow cells for glucose sensing.
  • Phenylboronic acid-salicylhydroxamic acid-derived complexing reagent for protein immobilization on chromatographic support.
It can also be used in the preparation of phenylboronic acid (PBA) monolayer-modified Au electrode for the voltammetric sensing of uridine and cytidine.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Glucose-sensitive inverse opal hydrogels: analysis of optical diffraction response
Lee Y, et al.
Langmuir, 20(8), 3096-3106 (2004)
Phenylboronic acid- salicylhydroxamic acid bioconjugates. 1. A novel boronic acid complex for protein immobilization
Stolowitz ML, et al.
Bioconjugate Chemistry, 12(2), 229-239 (2001)