Merck
632627
Sigma-Aldrich
Boronic acid, polymer-bound
200-400 mesh, extent of labeling: 1.3-2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Szinonimák:
polymer bound boronic acid
About This Item
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
keresztkötés
1 % cross-linked with divinylbenzene
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
a címkézés mértéke
1.3-2.3 mmol/g loading
részecskeméret
200-400 mesh
Alkalmazás
Polymer reagent for oligosaccharide synthesis.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)