Merck
410705
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
98%
Szinonimák:
(m-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
Lineáris képlet:
H2NC6H4B(OH)2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
173.41
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
SMILES string
Cl.Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO2.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10;/h1-4,9-10H,8H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QBMHZZHJIBUPOX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride is a boronic acid derivative that is commonly used as a reagent in Suzuki-Miyaura coupling reactions, where it can be used to form C-C bonds by the reaction with aryl or vinyl halides. It can also be used in other cross-coupling reactions, such as copper-catalyzed coupling reactions, as well as in palladium-free cross-coupling reactions.
Alkalmazás
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride was used as a key reagent used in the synthesis of the boronic acid ester starting material, which is subsequently converted to the cyclobutene precursor through a Heck coupling reaction. It is also used as a boronic acid source in the synthesis of boronate-functionalized monomers. These monomers are further used in the preparation of reproducible and high-quality polymer films.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Na Wu et al.
Nanoscale, 12(42), 21687-21694 (2020-10-24)
High-performance electrocatalysts for the methanol oxidation reaction (MOR) are the key to advance the application of direct methanol fuel cells. Pt-Based electrocatalysts for the MOR are limited due to their high cost, low stability and poor resistance to carbon monoxide
Elita Montanari et al.
Macromolecular bioscience, 16(12), 1815-1823 (2016-10-14)
Nanoparticles based on hyaluronic acid (HA) are designed to deliver tannic acid (TA) as an antimicrobial agent. The presence of HA makes these particles potentially useful to target bacteria that colonize cells presenting HA membrane receptors (e.g. CD44), such as
Chao Ding et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 23(59), 14883-14888 (2017-08-05)
Stimuli-responsive polymer materials inspired by biological materials have invoked increasing research interest; however, they still suffer from limitations such as finite amplified responses and poor sensitivity of the unstimulated parts. Herein, a new strategy for creating H
Kapcsolódó tartalom