Fontos dokumentumok
632287
VenPure® SF
powder
Szinonimák:
Sodium borohydride, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?