Fontos dokumentumok
379808
Sodium tetrachloropalladate(II)
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Palladium(II) sodium chloride
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Na+].[Na+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZIXLZKBNIAXVBE-UHFFFAOYSA-J
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.