Fontos dokumentumok
379816
Potassium tetrachloropalladate(II)
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Potassium palladium(II) chloride
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
105 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
2.67 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2K.Pd/h4*1H;;;/q;;;;2*+1;+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LGCKLDWLSVFMGL-UHFFFAOYSA-J
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?