Fontos dokumentumok
205850
Ammonium tetrachloropalladate(II)
97%
Szinonimák:
Palladium(II)-ammonium chloride
Teszt
97%
form
solid
sűrűség
2.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][N+]([H])([H])[H].[H][N+]([H])([H])[H].Cl[Pd--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2H3N.Pd/h4*1H;2*1H3;/q;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IRKVTUVFHGUMMN-UHFFFAOYSA-L
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?