Fontos dokumentumok
283320
Butyl lactate
98%
Szinonimák:
α-Hydroxypropionic acid butyl ester, (±)-n-Butyl lactate, 2-Hydroxypropanoic acid butyl ester, Butyl α-hydroxypropionate, Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl lactate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
5.04 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.4 mmHg ( 20 °C)
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.421 (lit.)
bp
185-187 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
sűrűség
0.984 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
hydroxyl
SMILES string
CCCCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRABAEUHTLLEML-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in the preparation of solid lipid nanoparticles by a solvent emulsification–diffusion technique
- in the synthesis of nanoparticles of griseofulvin from water dilutable microemulsions by the solvent diffusion technique
- as cosurfactant on the preparation of microemulsions with anionic surfactant
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)