Merck
69819
Sigma-Aldrich
(−)-Butyl L-lactate
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Szinonimák:
Butyl (2S)-2-hydroxypropanoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H14O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.18
Beilstein:
1721597
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Forma
liquid
optikai aktivitás
[α]20/D −13±1°, neat
bp
183-190 °C (lit.)
sűrűség
0.981 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCOC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C7H14O3/c1-3-4-5-10-7(9)6(2)8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRABAEUHTLLEML-LURJTMIESA-N
Alkalmazás
(−)-Butyl L-lactate can be used as a precursor to synthesize poly(lactic acid) and in the synthesis of chiral mesogens (liquid crystals). It can also be used as a component in various pesticide formulations.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
156.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
69 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lactic acid, n-?butyl ester, (S) and lactic acid, ethyl ester, (S)?; exemption from the requirement of a tolerance.
Federal Register, 69(18), 4073-4077 (2004)
The chiral pool as valuable natural source: new chiral mesogens made from lactic acid.
Brombach F, et al.
Mol. Cryst. Liq. Cryst., 542(1), 62-584 (2011)
Bulk polytransesterification of L?lactic acid esters: An alternative route to synthesize poly (lactic acid).
Marques D S, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 125(S2) (2012)