Merck
C29002
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-butene
contains sodium/potassium carbonate as stabilizer, 97%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CHClCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.55
Beilstein:
1679232
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
tartalmaz
sodium/potassium carbonate as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.419 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(Cl)C=C
InChI
1S/C4H7Cl/c1-3-4(2)5/h3-4H,1H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VZGLVCFVUREVDP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-16.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-27 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)