Merck
303259
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-methyl-2-butene
95%
Szinonimák:
γ,γ-Dimethylallyl chloride, 1,1-Dimethyl-3-chloro-1-propene, 1-Chloro-3-methyl-2-butene, 2-Methyl-4-chloro-2-butene, 3,3-Dimethylallyl chloride, 3-Methyl-2-butenyl chloride, 3-Methylcrotyl chloride, 4-Chloro-2-methyl-2-butene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2C=CHCH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
104.58
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.4488 (lit.)
bp
58-59 °C/120 mmHg (lit.)
sűrűség
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
chloro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CCl
InChI
1S/C5H9Cl/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKXQKGNGJVZKFA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Kinetics of gas-phase reactions of ozone with 1-chloro-3-methyl-2-butene was studied. Reaction of 1-chloro-3-methyl-2-butene with potassium iodide in acetone and sodium ethoxide in ethanol was studied.
Alkalmazás
1-Chloro-3-methyl-2-butene was used in total synthesis of geraniol.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
55.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
13 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The influence of orbital asymmetry on the kinetics of the gas-phase reactions of ozone with unsaturated compounds.
Johnson D, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 2(3), 323-328 (2000)
Allylic Chlorides. VIII. 1-Chloro-3-methyl-2-butene.
Hatch LF and Gerhardt LS.
Journal of the American Chemical Society, 71(5), 1679-1680 (1949)
Allylic Rearrangement in the Reactions of 1-Chloro-3-methyl-2-butene; an Attempt at Total Synthesis of Geraniol.
Kwart H and Miller RK.
Journal of the American Chemical Society, 76(21), 5403-5405 (1954)
Viktor P Bogdanov et al.
Chemistry, an Asian journal, 15(11), 1701-1708 (2020-04-16)
Alkylation of homofullerene [6,6]-C60 (CF2 )2- dianion with the set of alkyl halides, RX, was established to demonstrate an effect of RX nature on the conversion, product composition, and regioselectivity. The respective C60 (CF2 )RH, C60 (CF2 )R2 and C60