Fontos dokumentumok
278998
2-Amino-5-hydroxybenzoic acid
98%
Szinonimák:
5-Hydroxyanthranilic acid
Teszt
98%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
247 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(O)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-6-2-1-4(9)3-5(6)7(10)11/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HYNQTSZBTIOFKH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?