Merck
252042
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,5-dimethoxybenzoic acid
98%
Szinonimák:
4,5-Dimethoxyanthranilic acid, 6-Aminoveratric acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2NC6H2(OCH3)2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
197.19
Beilstein:
782814
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
form
powder
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
169-173 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
COc1cc(N)c(cc1OC)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO4/c1-13-7-3-5(9(11)12)6(10)4-8(7)14-2/h3-4H,10H2,1-2H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HJVAVGOPTDJYOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)