Fontos dokumentumok
289647
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
4-Hydroxy-3-aminobenzoic acid
About This Item
Javasolt termékek
product name
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
208 °C (dec.) (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MRBKRZAPGUCWOS-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?