Fontos dokumentumok
339598
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
97%
Szinonimák:
3-Hydroxy-4-aminobenzoic acid, 3-Hydroxy-PABA
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
211-215 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)