Merck
686425
Sigma-Aldrich
3-Amino-5-bromobenzoic acid
97%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H6BrNO2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
216.03
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
217-221 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
SMILES string
Nc1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQSXRGSPGHZKFT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)