Fontos dokumentumok
41572
Dimethyl selenide
≥99.0% (GC)
Szinonimák:
Methyl selenide
Teszt
≥99.0% (GC)
Forma
liquid
sűrűség
1.408 g/mL at 20 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Se]C
InChI
1S/C2H6Se/c1-3-2/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RVIXKDRPFPUUOO-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication