Merck
D59100
Sigma-Aldrich
1,4-Dichlorobutane
99%
Szinonimák:
Tetramethylene dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
Cl(CH2)4Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
127.01
Beilstein:
635673
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
161-163 °C (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
sűrűség
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,4-Dichlorobutane is extensively used in the synthesis of a variety of ligands, including commonly used 1,1′-(1,4-butanediyl)bis(imidazole) (bbi), to prepare coordination polymers and metal-organic frameworks (MOFs). It can also be used a reagent in the synthesis of natural products such as spiro[4.5]-δ-damascone.
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
104.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Four new coordination polymers of Cu (II) with 1, 1?-(1, 4-butanediyl) bis (imidazole).
Ma JF, et al.
Polyhedron, 23(4), 553-559 (2004)
Structures of metal-organic networks based on flexible 1, 1?-(1, 4-butanediyl) bis (imidazole-2-phenyl) ligand.
Liu YY, et al.
CrystEngComm, 10(5), 565-572 (2008)
A porous supramolecular architecture from a copper (II) coordination polymer with a 3D four-connected 86 net.
Ma JF, et al.
Inorganic Chemistry, 42(23), 7531-7534 (2003)
Synthesis and Olfactory Properties of a 6??Silasubstituted ?Spiro [4.5]?δ?Damascone?.
Lovchik M A and Kraft P
Chemistry?A European Journal , 23(19), 4590-4596 (2017)