Merck
1112503
USP
Chlorobutanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Szinonimák:
1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate, β,β,β-Trichloro-tert-butyl alcohol hemihydrate, ‘Acetone chloroform’, ‘Chlorobutanol’
About This Item
Lineáris képlet:
Cl3CC(CH3)2OH · 0.5H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.46
Beilstein:
878167
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
API-család
chlorobutanol
gyártó/kereskedő neve
USP
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
SMILES string
O.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl.CC(C)(O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Alkalmazás
Chlorobutanol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analízis megjegyzés
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Egyéb megjegyzések
Sales restrictions may apply.
kapcsolódó termék
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)