Merck
482331
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyl ether
98%
Szinonimák:
Bis(4-chlorobutyl) ether
About This Item
Lineáris képlet:
[Cl(CH2)4]2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
199.12
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.459 (lit.)
bp
129-131 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
ether
SMILES string
ClCCCCOCCCCCl
InChI
1S/C8H16Cl2O/c9-5-1-3-7-11-8-4-2-6-10/h1-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PVBMXMKIKMJQRK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Chlorobutyl ether is generally used as an ether-containing linker while synthesizing organic compounds.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Fabrication of surface-modified hydrogels with polyion complex for controlled release.
Takemoto Y, et al.
Chemistry of Materials, 22(9), 2923-2929 (2010)
Single-molecule conductance determinations on HS (CH2) 4O (CH2) 4SH and HS (CH2) 2O (CH2) 2O (CH2) 2SH, and comparison with alkanedithiols of the same length.
Scullion LE, et al.
Journal of Physics. Condensed Matter : An Institute of Physics Journal, 24(16), 164211-164211 (2012)
High-dilution cyclization of polyoxapentacosanodinitriles.
Newman MS, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 40(20), 2863-2870 (1975)