Fontos dokumentumok
94685
Supelco
Vanadate-molybdate reagent
p.a., for phosphate determination
Szinonimák:
VM reagent
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164500
NACRES:
NA.84
grade
for phosphate determination
p.a.
Minőségi szint
Forma
liquid
specifikus analit(ok)
phosphate
technika/technikák
photometry: suitable
szennyeződések
sulfuric acid
sűrűség
1.15 g/mL at 20 °C
alkalmazás(ok)
general analytical
Általános leírás
Vanadate-molybdate reagent can be prepared by dissolving ammonium molybdate and ammonium vanadate in distilled water along with concentrated nitric acid.
Alkalmazás
Vanadate-molybdate reagent has been used to determine phosphorous using atomic absorption spectrometer, by vanadium phosphomolybdate method from cashew apple juice samples.
Egyéb megjegyzések
Reagent, suitable for eliminating interfering effects by phosphate and silicate in the AAS determination of Ca and Mg
Piktogramok
Corrosion
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
I. Sarudi
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 303, 197-197 (1980)
I. Sarudi et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 321, 493-493 (1985)