Fontos dokumentumok
A1343
Ammonium molybdate
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Ammonium molybdate tetrahydrate, Ammonium heptamolybdate tetrahydrate, Molybdic acid ammonium salt tetrahydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
form
crystals
sűrűség
2.498 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N.N.N.N.N.N.O.O.O.O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O.O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/7Mo.6H3N.10H2O.18O/h;;;;;;;6*1H3;10*1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;/q;;;;3*+2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FIXLYHHVMHXSCP-UHFFFAOYSA-H
Alkalmazás
- Photochromic hydrogels for electronic applications: Ammonium molybdate was utilized in the synthesis of a polyacrylamide/sodium alginate/sodium chloride photochromic hydrogel. This hydrogel exhibits high conductivity, anti-freezing properties, and a fast response, making it suitable for information storage and electronic skin applications (Chen et al., 2024).
- Microwave absorption materials: The preparation of flower-like carbon nanosheet aggregations embedded with ultrafine Mo(2)C, where ammonium molybdate plays a critical role, offers significant advancements in microwave absorption technology (Wang et al., 2023).
Tárolási osztály kódja
10-13 - German Storage Class 10 to 13
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)