Merck
308390
Sigma-Aldrich
Potassium molybdate
98%
Szinonimák:
Dipotassiummolybdate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
K2MoO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.13
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
98%
Forma:
powder and chunks
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: molybdenum
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.Mo.4O/q2*+1;;;;2*-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUYGZETUIUXJCO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)