Fontos dokumentumok
GF84911755
Cesium
lump, 5 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
Szinonimák:
CS006100
About This Item
UNSPSC kód:
12141801
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
Forma
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 849-117-55
súly
1 g
maximum csomóméret
5 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)