Merck
251437
Sigma-Aldrich
Rubidium carbonate
99.8% trace metals basis
Szinonimák:
Carbonic acid dirubidium, Dirubidium carboxide
About This Item
Lineáris képlet:
Rb2CO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
230.94
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.8% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)