Fontos dokumentumok
GF39459583
Rubidium
lump, 5 mm max. lump size, weight 2 g, purity 99.9%
Szinonimák:
RB006100
About This Item
UNSPSC kód:
11101711
NACRES:
NA.23
Teszt
99.9%
Forma
lumps
gyártó/kereskedő neve
Goodfellow 394-595-83
súly
2 g
maximum csomóméret
5 mm
Általános leírás
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Jogi információk
Product of Goodfellow
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)